Magnetomrörare, MIX 1 XL
: 2MAG
Robust magnetomrörare med hermetiskt förslutet hölje i rostfritt stål som passar för medier med hög viskositet. Justerbara tidsintervall för automatisk omstart efter max. 240 sekunder. Driftstemperatur upp till 50 °C. Effektinställning i fyra steg.
- Mycket stark magnetkontakt med hjälp av SmCo-magneter, för överföring av magnetkraft över långa avstånd eller, för tjockbottnade kärl
- Justerbar SoftStart-funktion för tillförlitlig och säker acceleration av omrörarmagneten (20/30/60/120 sekunder)
- QuickSet för inställning av start- och max. hastighet
- QuickStop-funktion som hindrar efterkörning och krossat glas
- Senaste arbetsstatus sparas vid avstängning
- Digital display för hastighets-, effekt-, SoftStart- och intervallinställning
Är som standard utrustad med mixWATCH som ger en mycket hög processäkerhet, t.ex. vid användning av slutna kärl i andra material än glas för obevakad drift nattetid. Om magnetkopplingen mellan magnetomröraren och omrörarmagneten går förlorad under accelerationsfasen stannar magnetomröraren och omrörarmagneten centreras och startas mjukt på nytt.
IP protection class: IP 64
: IP-skyddsklass: IP 64
- Catalog No:
- 442-0803
- Modell:
- MIX 1 XL
- Hastighetsområde:
- 70 - 2000 min⁻¹
- Max. volym H₂O:
- 500 - 40000 ml
- Strömtillförsel:
- 20 W
- Plattmaterial:
- Material-21391682|Material-21391677
- Plattans mått:
- 225×225 mm
- Vikt:
- 4,5 kg
- W×D×H:
- 225×280×38 mm