ContactUsLinkComponent
Safranine 0 (3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid) lösning 0,6%, Sigma-Aldrich®
Safranine 0 (3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid) lösning 0,6%, Sigma-Aldrich®
Catalog # HT90432-1L
CAS-nummer:  
Safranine 0 (3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid) lösning 0,6%, Sigma-Aldrich®
Catalog # HT90432-1L
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance (Colour):
    Red
  • Appearance (Form):
    Solution
  • Essentially free of particles/precipitate:
    Clear
  • Performance:
    Conforms
  • Expiration Date Period:
    24 months
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :350.85 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ500
 :GHS02
Förvaringstemperatur:Room Temperature
CAS-nummer:477-73-6
Formel:C₂₀H₁₉ClN₄
MDL-nummer:MFCD00011759