Iron hematoxylin, Sigma-Aldrich®
Katalog # HT1079-1SET
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 SET
- Seq:0125
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Certificate of Analysis:Accept
- Expiration Date Period:Earliest component expiration date
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ500
:GHS02
:GHS05
Förvaringstemperatur:Room Temperature
MDL-nummer:MFCD00284879