ContactUsLinkComponent
Magnetomrörare för cellodlingar, bioMIX 1
Magnetomrörare för cellodlingar, bioMIX 1
Leverantör:  2MAG
Certifikat
undefined
Magnetomrörare för cellodlingar, bioMIX 1
Leverantör:  2MAG
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 442-0834
  • Modell:
  • bioMIX 1
  • Hastighetsområde:
  • 5 - 250 min⁻¹
  • Max. volym H₂O:
  • 5 - 5000 ml
  • Strömtillförsel:
  • 6 W
  • Plattmaterial:
  • Material-21391682|Material-21391677
  • Plattans mått:
  • 180×180 mm
  • Vikt:
  • 3,3 kg
  • W×D×H:
  • 180×238×38 mm
Specifikationer
Relaterad information