ContactUsLinkComponent
Assistent Brush with Natural Bristles
Katalog # HECH91120000000
Assistent Brush with Natural Bristles
Katalog # HECH91120000000
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Naturborsthår
  • Borsthuvud Ø:
    13 mm
  • Handle material:
    Steel wire
  • Total längd:
    900 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Brush with natural bristles for use with laboratory glassware.
  • Galvanised steel wire handle
  • Natural bristles