ContactUsLinkComponent
Mercury(II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 31530.295
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Mercury(II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 31530.295
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.0499 - 0.0501 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specification Test Results
About this item
 :
 :324.60 g/mol
Density:1,020 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-152-3
UN:3287
ADR:6.1,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
CAS Number:10045-94-0
Formula:HgN₂O₆
MDL Number:MFCD00011038