ContactUsLinkComponent
Mercury(II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® Reag. USP, Supelco®
Mercury(II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® Reag. USP, Supelco®
Katalog # 1.09143.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Mercury(II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® Reag. USP, Supelco®
Katalog # 1.09143.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.02 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    1 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    6.1
  • Hazard Class Description:
    Toxic materials
Specification Test Results
About this item
 :
 :324.60 g/mol
Density:1,025 g/cm³ (25 °C)
UN:3289
ADR:6.1 (8),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:233-152-3
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:10045-94-0
Formula:HgN₂O₆
MDL Number:MFCD00011038