Mercury(II) nitrate 0.01 M Hg(NO3)2 (0.02N) ≥99.5% volumetrisk lösning, for chloride determination, Fluka™
34291-1L
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.995 - 1.005
:
:324.60 g/mol
:1,005 g/cm³
:Omgivande
:233-152-3
:6.1,II
:GHS07
:GHS08
:10045-94-0
:HgN₂O₆
:MFCD00011038