ContactUsLinkComponent
Mercury(II) nitrate 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning
Catalog # 310274.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Mercury(II) nitrate 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning
Catalog # 310274.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :324.60 g/mol
EINECS:233-152-3
UN:3287
ADR:6.1,II
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:10045-94-0
Formula:HgN₂O₆
MDL Number:MFCD00011038