Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Pyridinium dichromate
Pyridinium dichromate ≥98%
Pyridinium dichromate ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
Pyridinium dichromate ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
:
20039-37-6
:
:
C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
:
MFCD00013105
:
532.19 g/mol
:
∼ 145…147 °C
:
Omgivande
:
243-478-8
:
3085
:
5.1,II
:
GHS03
:
GHS05
:
GHS08
:
GHS07
msds_ALFAL15132
Thermo Scientific Acroseal 25 Years