ContactUsLinkComponent
Fenolrött natriumsalt 0,1% i etanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Fenolrött natriumsalt 0,1% i etanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Catalog # 87888.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Fenolrött natriumsalt 0,1% i etanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Catalog # 87888.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :376.35 g/mol
CAS Number:34487-61-1
Formula:C₁₉H₁₃NaO₅S
MDL Number:MFCD00066901