ContactUsLinkComponent
Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1062901
Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1062901
Katalog # 87886.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1062901
Katalog # 87886.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :100.46 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-512-4
FN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS03
CAS-nummer:7601-90-3
Formel:HClO₄
MDL-nummer:MFCD00011325