Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
orto-Borsyra
orto-Borsyra 40 g/l i vattenlösning
orto-Borsyra 40 g/l i vattenlösning
5792.5000
:
VWR Chemicals
:
orto-Borsyra 40 g/l i vattenlösning
5792.5000
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic container
Förp.:
5 L
Seq:
5190
Assay:
3.9 - 4.1 %
:
:
1,0174 g/cm³
:
61.83 g/mol
:
Omgivande
:
233-139-2
:
10043-35-3
:
B(OH)₃
:
MFCD00011337