ContactUsLinkComponent
Natriumklorid 26% i vattenlösning
Natriumklorid 26% i vattenlösning
Catalog # VWRS6039.5000
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Natriumklorid 26% i vattenlösning
Catalog # VWRS6039.5000
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic container
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :58.44 g/mol
Densitet:1…1,2 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS-nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477