ContactUsLinkComponent
Kaliumdikromat 0,5% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1069502
Kaliumdikromat 0,5% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1069502
Katalog # 87900.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kaliumdikromat 0,5% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1069502
Katalog # 87900.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :294.18 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-906-6
FN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
CAS-nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-nummer:MFCD00011367