Väteperoxid 10% stabilised
LBSE790841
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
:
:150,2 °C (1013 hPa)
:–33 °C
:1,11 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:5.1,III
:34.01 g/mol
:231-765-0
:2984
:GHS05
:7722-84-1
:H₂O₂
:MFCD00011333