Alginsyra
Katalog # MOLEM27060131
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:176.13 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-680-1
CAS-nummer:9005-32-7
Formel:(C₆H₈O₆)n
MDL-nummer:MFCD00081309