Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Bromtymolblått
Bromtymolblått 0,1% i vattenlösning
Bromtymolblått 0,1% i vattenlösning
Bromtymolblått 0,1% i vattenlösning
FFCHFF60221000
:
FF CHEMICALS
:
Bromtymolblått 0,1% i vattenlösning
FFCHFF60221000
:
FF CHEMICALS
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
624.39 g/mol
:
Omgivande
:
200-971-2
:
76-59-5
:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S
:
MFCD00005872