Bromofenolblått natriumsalt
Katalog # SHETIB74040
Leverantör: IBI SCIENTIFIC
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:691.95 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:252-170-2
CAS-nummer:34725-61-6
:62625-28-9
Formel:C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MDL-nummer:MFCD00013793