ContactUsLinkComponent
2-Chlorostyrene
2-Chlorostyrene
Catalog # MOLE64920222-5G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
2-Chlorostyrene
Catalog # MOLE64920222-5G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :138.6 g/mol
Boiling Pt:188,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–63,2 °C
Density:1,10001 g/cm³ (20 °C)
EINECS:218-026-8
CAS Number:2039-87-4
Formula:C₈H₇Cl
MDL Number:MFCD00000567