Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt
Katalog # ROTH3619.1
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:380.17 g/mol
Merck Index:12,03557
Smält Pt:> 300 °C
Densitet:6,9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-573-9
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:64-02-8
Formel:C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
MDL-nummer:MFCD00150027