ContactUsLinkComponent
DIPPMPO ≥98% (by TLC, 1H-NMR, 13C-NMR)
DIPPMPO ≥98% (by TLC, 1H-NMR, 13C-NMR)
Katalog # ENZOALX430119M050
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
DIPPMPO ≥98% (by TLC, 1H-NMR, 13C-NMR)
Katalog # ENZOALX430119M050
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    50 mg
  • Seq:
    2370
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Purity (TLC, ¹H- and ¹³C-NMR):
    ≥98%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :263.27 g/mol
Förvaringstemperatur:Frys, ultralågtemperatur (–80°C)
CAS-nummer:527704-58-1
Formel:C₁₁H₂₂NO₄P
MDL-nummer:MFCD08702711