(+)-Indolactam V ≥95% (by 1H-NMR)
Katalog # ENZOALX420010C300
Leverantör: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:300 µG
- Seq:1382
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Purity:≥95% (¹H-NMR)
- Purity Detail:May contain traces of (-)-Indolactam V
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:301.4 g/mol
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:90365-56-3
Formel:C₁₇H₂₃N₃O₂