ContactUsLinkComponent
TCPOBOP ≥98%
TCPOBOP ≥98%
Katalog # ENZOBMLGR2450025
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
undefined
TCPOBOP ≥98%
Katalog # ENZOBMLGR2450025
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Source:
    Synthetic
  • Purity:
    ≥98% (TLC)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :402.1 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:76150-91-9
Formel:C₁₆H₈Cl₄N₂O₂
MDL-nummer:MFCD00057368