Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
TTNPB
TTNPB ≥98%
TTNPB ≥98%
ENZOBMLGR1050005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
TTNPB ≥98%
ENZOBMLGR1050005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Förp.:
5 mg
Seq:
2210
Purity:
≥98% (HPLC)
Identity:
Determined by H-NMR
Appearance:
White crystalline solid
:
:
348.5 g/mol
:
GHS07
:
GHS08
:
71441-28-6
:
C₂₄H₂₈O₂
:
MFCD00673917