Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Propidium iodide
Propidium iodide ≥95%, Ultrapure
Propidium iodide ≥95%, Ultrapure
Propidium iodide ≥95%, Ultrapure
ENZOENZ52403
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Propidium iodide ≥95%, Ultrapure
ENZOENZ52403
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Förp.:
100 mg
Seq:
2440
:
:
668.4 g/mol
:
Frys
:
25535-16-4
:
C₂₇H₃₄I₂N₄
:
MFCD00011921