Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Natriumdodecylsulfat
Natriumdodecylsulfat
Natriumdodecylsulfat
ENZOBMLKI3410012
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Natriumdodecylsulfat
ENZOBMLKI3410012
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Förp.:
12 mg
Seq:
2288
:
:
288.38 g/mol
:
Kylskåp
:
2926
:
4.1,II
:
GHS02
:
GHS07
:
151-21-3
:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
:
MFCD00036175