Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Cellfrysningsmedier
BAMBANKER™ Serum Free Cell Freezing Medium
BAMBANKER™ Serum Free Cell Freezing Medium
Katalog # WAKF302-14686
Leverantör:
FUJIFILM WAKO CHEMICALS
CAS-nummer:
Expandera bilden
BAMBANKER™ Serum Free Cell Freezing Medium
Katalog # WAKF302-14686
Leverantör:
FUJIFILM WAKO CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
100 mL
Beskrivning:
Bambanker cell freezing medium