Accessories for Toggle Drums
Leverantör: Sampling Systems
Gå till:
Om denna produkt
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Product Family Options
Produktinformation
- TillgänglighetPrice
- SAMPA429-395Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drumDrum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drumLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items4 350,00 kr
- SAMPA429-470Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drumDrum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drumLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items4 450,00 kr
- SAMPA430-196Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drumSilicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drumLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items500,00 kr
- SAMPA430-300Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drumSilicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drumLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items735,00 kr