Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical DO Sensor Cable
Optical DO sensor cable
Katalog # DISI2700-0418
Leverantör:   DISTEK
Optical DO Sensor Cable
Katalog # DISI2700-0418
Leverantör:  DISTEK
Optical DO Sensor Cable
Optical DO sensor cable
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Optical DO sensor cable that will work only with the optical DO sensors such as the Hamilton VisiFerm ECS optical DO sensor.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Optical DO sensor cable