Saltsyra 4 M HCl i vatten, Fluka™
Catalog # 84435-1L
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance (color):complying
- Appearance (form):complying
- Assay:3.95 - 4.10 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,072 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
:36.46 g/mol
FN:1789
:GHS07
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324