ContactUsLinkComponent
Kaliumklorid 0.2 M KCl ≥99.5% volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumklorid 0.2 M KCl ≥99.5% volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 34262-1L
CAS Number:  
Kaliumklorid 0.2 M KCl ≥99.5% volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 34262-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360