ContactUsLinkComponent
Ammoniumtiocyanat 0.1 M NH4SCN (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
  35036-1L
 :  
Ammoniumtiocyanat 0.1 M NH4SCN (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
  35036-1L
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :76.12 g/mol
 :100 °C (1,013 hPa)
 :Omgivande
 :231-791-2
 :1762-95-4
 :NH₄SCN
 :MFCD00011428