ContactUsLinkComponent
Ammoniumtiocyanat 1 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1006701
Ammoniumtiocyanat 1 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1006701
Catalog # 87775.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Ammoniumtiocyanat 1 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1006701
Catalog # 87775.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :76.12 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:217-175-6
CAS Number:1762-95-4
Formula:NH₄SCN
MDL Number:MFCD00011428