Kolesterol
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # A0807.0100
Leverantör: PanReac AppliChem
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS-nummer:57-88-5
- Formel:C₂₇H₄₆O
- MDL-nummer:MFCD00003646
- Molecular Weight:386.66 g/mol
- Merck Index:13,02221
- Kokande Pt:360 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:147…150 °C
- Densitet:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Frys
- EINECS:200-353-2
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g