ContactUsLinkComponent
Neopor MonoBox
Neopor MonoBox
Katalog # DLTTB100008
Leverantör:  DELTA T
New Product
Neopor MonoBox
Katalog # DLTTB100008
Leverantör:  DELTA T
New Product
Specifikationer
  • Färg:
    Grå
  • Beskrivning:
    Insulation: 60 - 80 mm, 0,76 kg
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Neopor packaging for 1 pair of TempShell elements. Consists of two equal halves.
  • External dimensions: 390×290×230 mm
  • Internal dimensions: 270×160×60 mm