Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Nylon, 10 mm, Steel wire, 250 mm
Katalog # HECH44035010
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Katalog # HECH44035010
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Assistent® Drinking Straw Cleaning Brushes
Nylon, 10 mm, Steel wire, 250 mm
Price
53,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Brushes for cleaning drinking straws feature steel wire handles and nylon bristles.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Nylon
  • Borsthuvud Ø:
    10 mm
  • Handle material:
    Steel wire
  • Seq:
    01
  • Total längd:
    250 mm