Yttrium Standard Solution, 1000 mg/L Y in Diluted Nitric Acid for ICP-MS
Katalog # ACSDM267.2NP.L1
Leverantör: CPACHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Yttrium
- Symbol:Y