Germanium Standard Solution, 1000 mg/L Ge in Diluted HNO₃ and HF for ICP-MS
Katalog # ACSDM222.2N2FP.L1
Leverantör: CPACHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2% HNO₃/2% HF
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Germanium
- Symbol:Ge