Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer
pH Buffer
di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide, 12,0 at 20 °C, 1000 ml, 1 L
Katalog # CMPLPH112.1L
pH Buffer
Katalog # CMPLPH112.1L
CAS-nummer:  
pH Buffer
di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide, 12,0 at 20 °C, 1000 ml, 1 L
CAS-nummer:  
Pris
Fråga efter pris
Log in för tillgänglighet
1 * 1 L
Produktdetaljer och dokument
Certifications: ISO 9001.
Varning: Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide
  • pH noggrannhet:
    12,0 at 20 °C
  • Slutlig volym:
    1000 ml
Specifikationer