ContactUsLinkComponent
Spectrophotmetric colorimeters, Lovibond® PFXi 995 series
Spectrophotmetric colorimeters, Lovibond® PFXi 995 series
Leverantör:  Lovibond Tintometer
Certifikat
undefined
Spectrophotmetric colorimeters, Lovibond® PFXi 995 series
Leverantör:  Lovibond Tintometer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 633-0239
  • 633-0238
  • 633-0240
  • 633-0241
  • Modell:
  • PFX995 and PFX995/P
  • PFX995 and PFX995/P
  • PFX995 and PFX995/P
  • PFX995 and PFX995/P
  • Ljuskälla:
  • 5 V, 10 W tungsten halogen lamp
  • 5 V, 10 W tungsten halogen lamp
  • 5 V, 10 W tungsten halogen lamp
  • 5 V, 10 W tungsten halogen lamp
  • Belysning:
  • CIE Illuminant A, B, C,D65
  • CIE Illuminant A, B, C,D65
  • CIE Illuminant A, B, C,D65
  • CIE Illuminant A, B, C,D65
  • Område:
  • 420 - 710 nm
  • 420 - 710 nm
  • 420 - 710 nm
  • 420 - 710 nm
  • Spektral bandbredd:
  • 10 nm
  • 10 nm
  • 10 nm
  • 10 nm
  • Skiktdjupp:
  • 0,1 - 153 mm
  • 0,1 - 153 mm
  • 0,1 - 153 mm
  • 0,1 - 153 mm
  • Data opbevaring:
  • 100000+
  • 100000+
  • 100000+
  • 100000+
  • Kalibrering:
  • Baslinje: ett tangenttryck, helautomatiserat
  • Baslinje: ett tangenttryck, helautomatiserat
  • Baslinje: ett tangenttryck, helautomatiserat
  • Baslinje: ett tangenttryck, helautomatiserat
  • Nätspänning:
  • 90 - 240 V
  • 90 - 240 V
  • 90 - 240 V
  • 90 - 240 V
  • B×D×H:
  • 515×195×170 mm
  • 515×195×170 mm
  • 515×195×170 mm
  • 515×195×170 mm
  • Vikt:
  • 7,7 kg
  • 7,7 kg
  • 7,7 kg
  • 7,7 kg
Specifikationer
Optical glass cells
Produktinformation