Digitalkamera, Axiocam ERc5s Rev2
Catalog # 630-2522
Supplier: ZEISS
Specifications
- Modell:AxioCam ERc 5s
- Upplösning:5 MP
- Typ av givare:CMOS
- Sensor size:1/2,5"
- Beskrivning:Digital camera
- Bildhastighet:20 fps
- Exponeringstid:0,01 ms to 2 s
- Lens mount:C-mount
- Pixel size:2,2×2,2 μm
- Pixlar (B × H):2560×1920
- W×D×H:68×68×66 mm
- Utgång:USB 2.0 mini, SD card slot, RJ 45 (LAN), HDMI (DVI-D)
- Driftstemperatur:5 to 45 °C
- Strömförsörjning:USB 2.0 (×2)
- Givare:Micron MT9P031, CMOS color sensor
- Programvara:Zen Blue for PC connection
- Förp.:1
Specifications
About this item
Denna högupplösta kompakta digitalkamera för mikroskopi kan fungera i ett fristående (utan PC) läge eller styras via en PC med den medföljande programvaran.
- Waterproof sensor with cover suitable for cleanrooms
- Global or spot white balance
- S-video output to connect to any video device
- Fully flexible technology ensuring efficiency in lab processes
Delivery: Levereras med programvara. Kontakta oss för mer information om tillval och tillbehör.