Hematoxylin i vattenlösning according to Delafield för mikroskopi
Katalog # 03971-250ML
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:302.28 g/mol
Densitet:0,950…1,044 g/ml (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:42 °C (closed cup)
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Förvaringstemperatur:Room Temperature
CAS-nummer:517-28-2
:208-237-3
Formel:C₁₆H₁₄O₆
MDL-nummer:MFCD00078111