ContactUsLinkComponent
FRONTIER™ 5000 Rotors
FRONTIER™ 5000 Rotors
Supplier:  OHAUS
New Product
Certificates
FRONTIER™ 5000 Rotors
Supplier:  OHAUS
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • OHAU30472302
  • OHAU30314832
  • OHAU83041011
  • OHAU83041238
  • OHAU30314830
  • OHAU30314839
  • OHAU30314836
  • Modell:
  • R-A24X2/13MB
  • R-A30x15/4MI
  • R-S-4X200/5MIS
  • R-A24X2/16MIB
  • R-A6x50/6MI
  • R-A12X2/30MI
  • R-A30X2/20MIS
  • Max. kapacitet:
  • 24×1,5/2 ml
  • 30×15 ml
  • 4×200 ml
  • 24×1,5/2 ml
  • 6×50 ml
  • 12×1,5/2 ml
  • 30×1,5/2 ml
  • Max. Diameter för provrör (mm):
  • 12 mm/2,0 ml, 1,5 ml
  • 18 mm/15 ml
  • 12 mm/2,0 ml, 1,5 ml
  • 29 mm/50 ml
  • 12 mm/2,0 ml, 1,5 ml
  • 12 mm/2,0 ml, 1,5 ml
  • Rotor type:
  • Angle
  • Angle
  • Swing-out
  • Angle
  • Angle
  • Angle
  • Angle
  • Vinkel:
  • 45°
  • 35°
  • 0 - 90°
  • 45°
  • 40°
  • 40°
  • 45°
  • Max. RCF:
  • 17317×g
  • 2830×g
  • 4136×g
  • 24325×g
  • 4427×g
  • 65395×g
  • 42032×g
  • Max. speed:
  • 13500 min⁻¹
  • 4500 min⁻¹
  • 5000 min⁻¹
  • 16000 min⁻¹
  • 6000 min⁻¹
  • 30000 min⁻¹
  • 20000 min⁻¹
Specifications