Upright microscopes, Axio Lab.A1
Om denna produkt
Axio Lab.A1 har designats för biomedicinska tillämpningar.
- Ljusfält, faskontrast, polarisering eller fluorescensapplikationer utförda med IC²S-objektiv
- LED-belysning finns som tillval
- LED-fluorescens exciterad i UV och blått
- Studie av små strukturer i avslappnad hållning
- Antisvampbehandling för tropiska områden
De erbjuder flexibilitet i analys av defekter, kvalitetskontroll och materialprovning. Stativversioner för ortoskopi eller konoskopi för att undersöka dubbelbrytande material. Kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor för ytterligare information.
: TÜV-godkänd ergonomisk design för bättre komfort.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Axio Lab.A1 har designats för biomedicinska tillämpningar.
- Ljusfält, faskontrast, polarisering eller fluorescensapplikationer utförda med IC²S-objektiv
- LED-belysning finns som tillval
- LED-fluorescens exciterad i UV och blått
- Studie av små strukturer i avslappnad hållning
- Antisvampbehandling för tropiska områden
De erbjuder flexibilitet i analys av defekter, kvalitetskontroll och materialprovning. Stativversioner för ortoskopi eller konoskopi för att undersöka dubbelbrytande material. Kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor för ytterligare information.
: TÜV-godkänd ergonomisk design för bättre komfort.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 630-2143
- 630-2078
- 630-1271
- 630-1272
- Okular:
- WF 10×/23 mm
- WF 10×/23 mm
- WF 10×/23 mm
- WF 10×/23 mm
- Revolver:
- 5 lägen
- 5 lägen
- 5 lägen
- 5 lägen
- Objektbord:
- 75×30 mm
- 75×30 mm
- 75×30 mm
- 75×30 mm
- Fokussystem:
- Coarse with tension adjustment
- Coarse with tension adjustment
- Coarse with tension adjustment
- Coarse with tension adjustment
- Belysning:
- Halogen
- Halogen
- Halogen
- Halogen
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TypFörstoringTillgänglighetPrice
- 630-2143Microscope stand for axio lab A1 HAL 35Microscope stand for axio lab A1 HAL 35Binocular—Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.630-2143OkularWF 10×/23 mmRevolver5 lägenObjektbord75×30 mmFokussystemCoarse with tension adjustmentBelysningHalogen - 630-2078Phase contrast microscopePhase contrast microscopeTrinocular5×, 10× φ, 40× φLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.630-2078OkularWF 10×/23 mmRevolver5 lägenObjektbord75×30 mmFokussystemCoarse with tension adjustmentBelysningHalogen - 630-1271Phase contrast microscopePhase contrast microscopeTrinokulärt10×, 40× φ, 100×Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.630-1271OkularWF 10×/23 mmRevolver5 lägenObjektbord75×30 mmFokussystemCoarse with tension adjustmentBelysningHalogen - 630-1272Faskontrast LED-fluorescensmikroskopFaskontrast LED-fluorescensmikroskopTrinocular10×, 40× φ, 100×Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.630-1272OkularWF 10×/23 mmRevolver5 lägenObjektbord75×30 mmFokussystemCoarse with tension adjustmentBelysningHalogen
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-directionStage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction630-2581Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 3 325,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dust coverDust coverZEIS4155101901000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
- Katalog #SpänningEffekt (W)TillgänglighetPrice
- Halogen bulbHalogen bulb630-238912 V35 WLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- LED spot 12 V/3×2 W
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Base plate for stabilityBase plate for stabilityZEIS4300379100000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 920,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Intermediate plate for tubesIntermediate plate for tubesZEIS4237329040000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Adapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-monteringAdapter 60C 1/2" 0,5x (för 1/2"-videokamera med C-montering630-1424Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 7 475,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dammskydd K (300×190×400 mm)Dammskydd K (300×190×400 mm)630-0393Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 175,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dammskydd G (570×135×650 mm)Dammskydd G (570×135×650 mm)630-0394Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 200,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)630-0400Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 10 525,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)630-0401Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Polarisationsfilter 32 mmPolarisationsfilter 32 mm630-0420Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 4 075,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Compensator Lambda/4, 6×20Compensator Lambda/4, 6×20630-0422Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Påfyllningssats för markörPåfyllningssats för markör630-2388Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 615,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Markör för objektivtråd med W 0,8Markör för objektivtråd med W 0,8630-2387Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 3 050,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Fixed polarizerFixed polarizerZEIS4277010000000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 3 950,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Polarizer D, 90° rotatable, removablePolarizer D, 90° rotatable, removableZEIS4277060000000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 6 925,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Polarizer rotatable with color filter carrierPolarizer rotatable with color filter carrierZEIS4277070000000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 075,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Specimen slide holder for one-hand operationSpecimen slide holder for one-hand operationZEIS4323010000000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 050,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Polarizer fixed with lambda plate rotatablePolarizer fixed with lambda plate rotatable630-0343Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 12 700,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"ZEIS4261120000000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 7 225,00 kr
Produktinformation
- Katalog #ModellUpplösningTillgänglighetPrice
- Digital cameraDigital cameraZEIS4265109901000AxioCam HRc1,4 MPLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #SpänningEffekt (W)TillgänglighetPrice
- Halogen bulb with reflectorHalogen bulb with reflectorZEIS000000048837212 V50 WLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 92,00 kr
Produktinformation
- Katalog #SpänningEffekt (W)TillgänglighetPrice
- Halogen bulbHalogen bulb630-17116 V30 WLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 345,00 kr