Orders LinkContactUsLinkComponent
Nickel Standard Solution
Nickel Standard Solution
Nickel standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Katalog # 713-4089
Leverantör:   WTW
Nickel Standard Solution
Katalog # 713-4089
Leverantör:  WTW
CAS-nummer:  
Nickel Standard Solution
Nickel Standard Solution
Nickel standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Nickel standard solution