Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Cationic Standards
Copper Standards
Copper Standard Solution
Copper Standard Solution
Copper Standard Solution
Katalog # 713-4087
Leverantör:
WTW
CAS-nummer:
Expandera bilden
Copper Standard Solution
Katalog # 713-4087
Leverantör:
WTW
CAS-nummer:
Specifikationer
Koncentration:
1000 mg/L
Förp.:
500 mL
Beskrivning:
Copper standard solution