ContactUsLinkComponent
Sulbactam sodium, pulver
Sulbactam sodium, pulver
Catalog # 1623671.
Supplier:  USP
CAS Number:  
Sulbactam sodium, pulver
Catalog # 1623671.
Supplier:  USP
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Vial
  • Förp.:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :255.223 g/mol
 :GHS08
CAS Number:69388-84-7
Formula:C₈H₁₀NO₅S·Na
MDL Number:MFCD01750374