Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning
Ammoniaklösning
Ammoniaklösning
CMPL1004705.1000
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
:
Ammoniaklösning
CMPL1004705.1000
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
:
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
35.05 g/mol
:
2672
:
8,III
:
GHS05
:
GHS07
:
1336-21-6
:
7664-41-7
:
NH₃
:
MFCD00066650