Orders LinkContactUsLinkComponent
SafeCode Tubes
SafeCode Tubes
Leverantör:   EPPENDORF
SafeCode Tubes
Leverantör:  EPPENDORF
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
A clean and stable label on the side or on the top of the vessel can make scientific life so much easier. Eppendorf tubes are available with SafeCode - a well-designed 2D barcoding system.
  • 2-level coding for safe sample identification
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes
  • Temperature range: −86 to +121 °C
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
  • Off-the-shelf availability for comfortable handling
Take advantage of the pre-labeled and durable 2-level coding of the SafeCode system (datamatrix code and clear coding) to enable safe sample identification. The tube range covers different volumes from 1,5 to 5,0 ml for a broad range of applications at the bench. This set of vessels expands your safe sample identification solution from the existing SafeCode CryoStorage Vials at −80 °C storage towards daily work at the bench.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • EPPE0030113.403
  • EPPE0030113.446
  • EPPE0030113.462
  • Temperaturområde:
  • −86...+121 °C
  • −86...+121 °C
  • −86...+121 °C
  • Volym:
  • 1,5 ml
  • 2,0 ml
  • 5,0 ml
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Färg
    Material
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1,5 ml
    Färglös
    PP
    500 tubes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 500 Items
       1 475,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPPE0030113.403
    Temperaturområde
    −86...+121 °C
    Volym
    1,5 ml
  • 2,0 ml
    Färglös
    PP
    500 tubes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 500 Items
       1 600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPPE0030113.446
    Temperaturområde
    −86...+121 °C
    Volym
    2,0 ml
  • 5,0 ml
    Färglös
    PP
    200 tubes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1 100,00 kr
    1 100,00 kr
    1 * 200 Items
       1 100,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPPE0030113.462
    Temperaturområde
    −86...+121 °C
    Volym
    5,0 ml